THS01639
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
Au/TiO2
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 01639
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diamètre
4 mm
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Catalysis in flow: Au-catalysed alkylation of amines by alcohols
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable