Principaux documents
SYNF752450M
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 50 mm, porosity: medium
Synonyme(s) :
Synthware F752450M, fritted glass funnel
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.51
Matériaux
borosilicate glass
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F752450M
Diam. du disque
24 mm
Diam. du filtre
24 mm
D.E. de la plaque/du plateau
50 mm
Dimension de pores
10-15 μm
Catégories apparentées
Description générale
O.D. of disc is 24 mm.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.