XX1514705
Fiole à col rodé Millipore pour filtration sous vide
1L
Synonyme(s) :
Flacon de filtration sous vide
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Contenance du flacon/de la fiole
1 L
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore
Fiole à col rodé, 1 l
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre tout Pyrex Millipore et du kit Millipore MilliSolve.
Fiole à col rodé, 1 l
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre tout Pyrex Millipore et du kit Millipore MilliSolve.