SYNC361725C
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 254 mm
Synonyme(s) :
Synthware C361725C, glass chromatograpy column
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for chromatography
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C361725C
Longueur
254 mm
Adéquation
suitable for chromatography