Key Documents
S981680
4-ACETAMIDO-5-HYDROXY-2,7-NAPHTHALENE-DISULFONIC ACID, DISODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9NNa2O8S2
Poids moléculaire :
405.315
Numéro MDL:
Autres remarques