Principaux documents
S894796
4'-HYDROXY-2'-METHYL-1,1'-AZOBENZENE-4-SULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11N2NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.297
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.