Key Documents
S770515
4-(2,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-2-PHENYL-2-OXAZOLIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.325
Numéro MDL:
Autres remarques