SML1723
2-Amino-9H-pyrido[2-3-b]indole
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-α-carboline, 9H-1,9-Diazafluoren-2-amine, 9H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine, AαC, AaC
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(C=C1)=NC2=C1C(C=CC=C3)=C3N2
InChI
1S/C11H9N3/c12-10-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)13-11(8)14-10/h1-6H,(H3,12,13,14)
Clé InChI
FJTNLJLPLJDTRM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable