Principaux documents
S706817
1-METHYLQUINOLINIUM METHYL SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H13NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.295
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.