270792
4-(Chloromethyl)benzoic acid
95%
Synonyme(s) :
α-Chloro-p-toluic acid, α-Chloro-p-toluylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
201-202 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
OITNBJHJJGMFBN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges