Principaux documents
S591327
1-CYCLOHEXYL-3-PHENYLUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.301
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.