533203
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole
97%
Synonyme(s) :
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
125.5-129.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H11N3O/c1-9-6-7-13(17)12(8-9)16-14-10-4-2-3-5-11(10)15-16/h2-8,17H,1H3
Clé InChI
MCPKSFINULVDNX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable