Key Documents
S191132
{[(16-{2-[(CARBOXYMETHYL)AMINO]-2-OXOETHYL}-1,4,10,13-TETRAOXA-7,16-DIAZACYCLOOCTADECAN-7-YL)ACETYL]AMINO}ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H36N4O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.531
Numéro MDL:
Autres remarques