06913
4′-Aminobenzo-18-crown-6
technical
Synonyme(s) :
(Benzo-18-crown-6)-4′-ylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Impuretés
≤10% water
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C16H25NO6/c17-14-1-2-15-16(13-14)23-12-10-21-8-6-19-4-3-18-5-7-20-9-11-22-15/h1-2,13H,3-12,17H2
Clé InChI
PZXYILUXRGTFGD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable