Key Documents
R949086
2-(METHYLAMINO)-2-(2-METHYLPHENYL)CYCLOHEXANONE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.775
Numéro MDL:
Autres remarques