Principaux documents
PH009750
1-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]-4-(3-methylbenzyl)piperazine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H27ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.96
Numéro MDL:
Autres remarques