Key Documents
R788090
3-(2,5-DIOXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL)PROPANENITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.138
Numéro MDL:
Autres remarques