Principaux documents
274259
Sigma-Aldrich
Methyl P,P-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
95%
Synonyme(s) :
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2CCH2P(O)(OCH2CF3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.11
Numéro Beilstein :
3594044
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
Densité
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
phosphonate
Chaîne SMILES 
COC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C7H9F6O5P/c1-16-5(14)2-19(15,17-3-6(8,9)10)18-4-7(11,12)13/h2-4H2,1H3
Clé InChI
PVSJXEDBEXYLML-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl P,P-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate can be used:
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of trans-hydrindanes and (R)-(+)-umbelactone.
  • To prepare a cis-olefinic ester derivative by Still–Gennari olefination of an aldehyde derivative using 18-crown ether and potassium bis(trimethylsilyl)amide (KHMDS).
  • In the synthesis of (−)-(6S,2′S)-epi cryptocaryalactone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sulfur-mediated intramolecular double Michael-type reaction: synthesis of trans-hydroindanes and mechanism
Ihara M, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2527-2535 (1992)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2527-2527 (1992)
Stereoselective total synthesis of (+)-(6R, 2′S)-cryptocaryalactone and (−)-(6S, 2′S)-epi cryptocaryalactone
Sabitha G, et al.
Tetrahedron, 64(44), 10207-10213 (2008)
First stereoselective total synthesis of pectinolide H
Ramesh D, et al.
Tetrahedron Letters, 53(10), 1258-1260 (2012)
An expedient synthesis of (R)-(+)-umbelactone
Gibson CL and Handa S
Tetrahedron Asymmetry, 7(5), 1281-1284 (1996)