Principaux documents
P63395
Sigma-Aldrich
2,4-Pyridinedicarboxylic acid monohydrate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5NO4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.13
Beilstein:
131631
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
246-248 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].OC(=O)c1ccnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4.H2O/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clé InChI
PLNFTNOXJDBMSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Adeline Sham et al.
Tissue engineering. Part A, 21(5-6), 1106-1115 (2014-11-06)
Clinical applications of tissue engineering are constrained by the ability of the implanted construct to invoke vascularization in adequate extent and velocity. To overcome the current limitations presented by local delivery of single angiogenic factors, we explored the incorporation of