P5360
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
99%
Synonyme(s) :
pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
powder
pb
220 °C (lit.)
Pf
100-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h(H,13,14)
Clé InChI
YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges