Key Documents
328154
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.09
Numéro Beilstein :
3257609
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
94-96 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
AKAMNXFLKYKFOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,4,5-Trifluorobenzoic acid is an important quinolone antibacterial intermediate.
Application
2,4,5-Trifluorobenzoic acid was used in preparation of 5-fluoro-2-methoxy-4-methylaminbenzamide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Yoshimi Hirokawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 50(7), 941-959 (2002-07-20)
In search of a dopamine D2 and serotonin 5-HT3 receptors dual antagonist as a potential broad antiemetic agent, a number of benzamides were prepared from 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid derivatives and 6-amino-1,4-dialkylhexahydro-1,4-diazepines and evaluated for their binding affinity for the dopamine D2
An Expedient Route to the Quinolone Antibacterial Intermediate, 2, 4, 5-Trifluorobenzoic Acid.
O'Reilly NJ, et al.
Synlett, 1990(10), 609-610 (1990)