P3515
Poly(éthylène glycol)
average Mn 950-1,050
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Produits recommandés
Forme
waxy solid
Poids mol.
average Mn 950-1,050
Viscosité
17.4 cSt(210 °F)(lit.)
Pf
39 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 800 mg/ml, 20 °C)
Densité
1.0926 g/mL at 60 °C
1.0765 g/mL at 80 °C
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable