Principaux documents
P30802
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-2-propanol
97%
Synonyme(s) :
α,α-Dimethylbenzyl alcohol, Dimethyl phenyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(OH)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro Beilstein :
1905012
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Indice de réfraction
n20/D 1.5196 (lit.)
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
Pf
28-32 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
Clé InChI
BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
[Photometric determination of dimethylphenylcarbinol in water].
Z A Shcherbakova
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 71-72 (1982-01-01)
[Information from the Soviet Toxicology Center].
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (8)(8), 53-56 (1982-08-01)
J Scognamiglio et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S130-S133 (2011-10-29)
A toxicologic and dermatologic review of 2-phenyl-2-propanol when used as a fragrance ingredient is presented. 2-Phenyl-2-propanol is a member of the fragrance structural group Aryl Alkyl Alcohols and is a tertiary alcohol. The AAAs are a structurally diverse class of
[Toxicological evaluation of the plasticizer PB-I].
Iu I Stepkin et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 50-52 (2000-09-07)
Jiafeng Geng et al.
Journal of inorganic biochemistry, 167, 60-67 (2016-12-03)
The diheme enzyme MauG utilizes H