189235
1-Phenyl-2-propanol
98%
Synonyme(s) :
(±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-α-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
Point d'ébullition
219-221 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
CC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
Clé InChI
WYTRYIUQUDTGSX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup