N30803
Nonanal
95%
Synonyme(s) :
Aldéhyde C-9, Aldéhyde nonylique
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
~0.26 mmHg ( 25 °C)
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
93 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC=O
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene