MT51344762
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
Potassium, perfectION™ ISE combination electrodes
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51344762
Volume
475 mL
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable