Merck
Toutes les photos(8)
Key Documents
A9414
Sigma-Aldrich
Agarose, faible température de gélification
BioReagent, for molecular biology
Synonyme(s) :
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactane, Agarose à bas point de fusion, 2-hydroxyéthyl agarose
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105317
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
algae (red)
Niveau de qualité
Qualité
for molecular biology
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
EEO
≤0.10
Pf
≤65 °C
Température de transition
congealing temperature 26-30 °C
Résistance du gel
≥200 g/cm2 (1% gel)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.10%
Adéquation
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
Activité étrangère
DNase, RNase, NICKase, none detected
Description générale
L'agarose est un constituant de la gélose (agar agar) naturellement présent dans la paroi cellulaire des algues rouges. Elle est hydrophile et possède un grand pouvoir gélifiant. On l'emploie essentiellement dans l'électrophorèse sur gel, pour former des gels poreux destinés à l'analyse de l'ADN, de l'ARN ou des protéines d'après leur taille. L'application d'une tension au système provoque la migration des acides nucléiques au travers du gel d'agarose et les sépare en fonction de leur taille. La stabilité et les propriétés gélifiantes de l'agarose en font un composé polyvalent qui peut être utilisé dans de nombreuses autres applications de recherche, comme le test de plaque et le test de la comète, et même comme agent de structure, pour n'en citer que quelques-unes.
Application
L'agarose à faible température de gélification a été utilisée en recherche :
  • en électrophorèse sur gel, une faible température de fusion est idéale pour extraire de l'ADN à partir d'un matériau à structure gel-gel pour l'ingénierie tissulaire à l'aide de BMSC.
  • pour inclure des tissus dans de l'agarose à 5 % pour des études d'immunohistologie.
  • pour préparer des co-gels de collagène-agarose afin d'étudier les interactions collagène-matrice dans les tissus mous.
  • dans le test de la comète, aussi appelé électrophorèse sur gel de cellules isolées ("single cell gel electrophoresis").
  • pour l'imagerie en 3D de larves de poisson-zèbre immobilisées sur des bandelettes d'agarose.
Caractéristiques et avantages
  • Produit BioReagent adapté à l'électrophorèse sur gel.
  • Plage de séparation des bandes : 200 pb - 25 kB - faible température de gélification, idéale pour les tests de plaque virale.
  • Gel à bas point de fusion compatible avec plusieurs méthodes de récupération de l'ADN : extraction au phénol/chloroforme, colonne de récupération, électro-élution, bêta-agarase et méthode "freeze & squeeze".
  • Qualité garantie testée en biologie moléculaire, sans DNases ni RNases.
Remarque sur l'analyse
Nos agaroses ont les propriétés suivantes :
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Insect-like organization of the stomatopod central complex: functional and phylogenetic implications
Thoen HH, et al.
Frontiers in Behavioral Neuroscience, 11(7), 12-12 (2017)
Mechanical and structural contribution of non-fibrillar matrix in uniaxial tension: a collagen-agarose co-gel model
Lake SP and Barocas VH
Annals of Biomedical Engineering, 39(7), 1891-1903 (2011)
Nanoparticles containing allotropes of carbon have genotoxic effects on glioblastoma multiforme cells
Hinzmann M, et al.
International journal of nanomedicine, 9(1), 2409-2409 (2014)
Wioletta Skronska-Wasek et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 196(2), 172-185 (2017-03-01)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), in particular emphysema, is characterized by loss of parenchymal alveolar tissue and impaired tissue repair. Wingless and INT-1 (WNT)/β-catenin signaling is reduced in COPD; however, the mechanisms thereof, specifically the role of the frizzled (FZD)
Modification and comparison of three Gracilaria spp. agarose with methylation for promotion of its gelling properties
Gu Y, et al.
Chemistry Central Journal, 11(1), 104-104 (2017)