Documents
L164585
TERT-BUTYL 1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.268
Numéro MDL:
Autres remarques