Principaux documents
I1000
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetaldehyde–sodium bisulfite addition compound
About This Item
Formule linéaire :
C10H9NO · NaHSO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Impuretés
≤15% excess sodium bisulfite
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na].OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H11NO4S.Na/c12-10(16(13,14)15)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9;/h1-4,6,10-12H,5H2,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
WYKPCRCESPDDQX-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Reactant for preparation of potential neurotransmitter analogs
  • Reactant for Strecker reaction with cyanide-11C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Schlecht, M., F.; Giandinoto, S.
Heterocycles, 25, 485-485 (1987)
Hayes, R. L.; et al.
The International Journal of Applied Radiation and Isotopes, 29, 186-186 (1978)
Davide Marangon et al.
Glia, 68(10), 2001-2014 (2020-03-13)
In the last decade, microRNAs have been increasingly recognized as key modulators of glial development. Recently, we identified miR-125a-3p as a new player in oligodendrocyte physiology, regulating in vitro differentiation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs). Here, we show that miR-125a-3p