GF99049203
Tungsten
wire, 0.457 mm diameter, size 100 mm, condition straight wire
Synonyme(s) :
W 005457, W
About This Item
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 990-492-03
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
Taille
100 mm
Diamètre
0.457 mm
Point d'ébullition
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable