GF84010496
Zirconium
rod, 200mm, diameter 1.5mm, 99.2%
Synonyme(s) :
Zirconium, ZR007905
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.2%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 840-104-96
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
200 mm × 1.5 mm
pb
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable