450790
Chromium(III) chloride
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Chromic chloride, Chromium trichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
flakes
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves