Principaux documents
GF82883447
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 100 × 100 mm, purity 96.%
Synonyme(s) :
AL603027
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
96%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 828-834-47
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.25 mm