Principaux documents
GF74963166
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 675micron, weight 100 g, white
Synonyme(s) :
FP306068
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 749-631-66
Poids
100 g
Couleur
white
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable