Principaux documents
GF20091743
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 20micron, weight 1000 g
Synonyme(s) :
FP306020
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 200-917-43
Poids
1000 g
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable