Principaux documents
GF71577434
Thoriated tungsten
wire, 0.75 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 0.5 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 145475
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 715-774-34
Longueur
0.5 m
Diamètre
0.75 mm