Principaux documents
GF62157618
Tungsten/Rhenium
wire, W 95%/Re 5%, 0.2 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 025410
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 621-576-18
Longueur
0.1 m
Diamètre
0.2 mm