Principaux documents
GF59147196
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness
Synonyme(s) :
AL130750
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 591-471-96
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 2.0 mm