Principaux documents
GF43012145
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m
Synonyme(s) :
PC115140
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 430-121-45
Longueur
0.2 m
Diamètre
0.5 mm