Key Documents
GF54627611
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 3.18 mm, length 100 mm, wall thickness 0.125 mm
Synonyme(s) :
PT017240
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 546-276-11
Longueur
100 mm
D.E.
3.18 mm
Épaisseur de la paroi
0.125 mm