Principaux documents
E14659
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-butanol
98%
Synonyme(s) :
2-Ethylbutyl alcohol, ‘Isohexylalcohol’
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.17
Numéro Beilstein :
1731254
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
146 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(CC)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-6(4-2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mar Serrano-Arnaldos et al.
Journal of biotechnology, 325, 91-99 (2020-11-15)
Esters from branched alcohols and dicarboxylic linear acids are widely used as lube bases due to their good performance at low temperatures. This work proposes a new process to synthesize bis(2-ethylbutyl) adipate and bis(2-ethylbutyl) sebacate by using the lipase-based catalyst