DWKBDA240P
Azlon Straight-sided Beakers
graduated, polypropylene, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
BDA240P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduated
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
Capacité
1000 mL
Application
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Caractéristiques et avantages
Straight sided stackable