CLS1000P1L
Corning® reusable low form beaker
size 1 L
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
graduations (100 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1000P-1L
H × D.E.
148 mm × 106 mm
Taille
1 L
Catégories apparentées
Description générale
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.