DWK213725479
DURAN® Volumetric flask partially ground without print
neck joint: ST/NS 24/29, flask capacity (1,000 mL)
Synonyme(s) :
213725479
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS neck24/29
Caractéristiques
class A with certificate
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213725479
Contenance du flacon/de la fiole
(1,000 mL)
Raccords
thread (24/29)