SYNF81221LN
Synthware™ Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
Synthware F81221LN, measuring flask, graduated flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F81221LN
Capacité
1000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages