Principaux documents
310328
Sigma-Aldrich
Carbonate de propylène
anhydrous, 99.7%
Synonyme(s) :
4-méthyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonate cyclique de 1,2-propanediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Beilstein:
107913
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Essai
99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Limite d'explosivité
14.3 %
Impuretés
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
pb
240 °C (lit.)
Pf
−55 °C (lit.)
Densité
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le carbonate de propylène est un carbonate cyclique qui est couramment utilisé comme solvant et comme intermédiaire réactif en synthèse organique. Il est considéré comme un solvant électrochimique potentiel en raison de sa faible pression de vapeur, de sa constante diélectrique élevée et de sa grande stabilité chimique.
Le carbonate de propylène peut être synthétisé à partir de l′oxyde de propylène et du CO2. La forme optiquement active du carbonate de propylène peut être préparée à partir de la réaction entre le CO2 et des époxydes racémiques. La décomposition du carbonate de propylène sur l'électrode en graphite dans les batteries au lithium entraîne la formation d'un composé à lithium intercalé.
Application
Le carbonate de propylène peut être utilisé comme solvant pour l'hydrogénation asymétrique d'oléfines non fonctionnalisées.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Hajime Kawanami et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 896-897 (2003-05-13)
The synthesis of propylene carbonate from propylene oxide and carbon dioxide under supercritical conditions in the presence of 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate was achieved in nearly 100% yield and 100% selectivity within 5 minutes, whose TOF value is 77 times larger than
Catalytic performance of metal oxides for the synthesis of propylene carbonate from urea and 1, 2-propanediol.
Li Q, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 270(1), 44-49 (2007)
The cathodic decomposition of propylene carbonate in lithium batteries.
Arakawa M and Yamaki JI.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 219(1-2), 273-280 (1987)
Vincenza Modafferi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-19)
The effect of the type of dopant (titanium and manganese) and of the reduced graphene oxide content (rGO, 30 or 50 wt %) of the α-Fe2O3@rGO nanocomposites on their microstructural properties and electrochemical performance was investigated. Nanostructured composites were synthesized
Michael L Aubrey et al.
Nature materials, 17(7), 625-632 (2018-06-06)
Conductive metal-organic frameworks are an emerging class of three-dimensional architectures with degrees of modularity, synthetic flexibility and structural predictability that are unprecedented in other porous materials. However, engendering long-range charge delocalization and establishing synthetic strategies that are broadly applicable to
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Afficher tout