Key Documents
D66182
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
26-28 °C (lit.)
Densité
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
Clé InChI
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges