Key Documents
D308
Sigma-Aldrich
Decahydro-2-naphthol
97%
Synonyme(s) :
2-Decalol
About This Item
Formule linéaire :
C10H17OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro Beilstein :
773927
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
Point d'ébullition
109 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
Clé InChI
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter