Key Documents
156655
Sigma-Aldrich
trans-1-Decalone
98%
Synonyme(s) :
trans-Decahydro-1-naphthalenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Point d'ébullition
73 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
30-32 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CCCC[C@]1([H])C(=O)CCC2
InChI
1S/C10H16O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h8-9H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
AFEFRXAPJRCTOW-BDAKNGLRSA-N
Application
The product has been used to study its proton resonance spectra using NMR.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Proton chemical shifts in NMR. Part 13. Proton chemical shifts in ketones and the magnetic anisotropy and electric field effect of the carbonyl group.
Abraham RJ and Ainger NJ
Journal of the Chemical Society, 2(3), 441-448 (1999)