D26202
3,5-Diamino-1,2,4-triazole
98%
Synonyme(s) :
Guanazole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
202-205 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1n[nH]c(N)n1
InChI
1S/C2H5N5/c3-1-5-2(4)7-6-1/h(H5,3,4,5,6,7)
Clé InChI
PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves